주요 문서
860616P
Avanti
Sphingosyl PI (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860616P, powder
동의어(들):
D-erythro-sphingosyl phosphoinositol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H48NO10P
CAS Number:
Molecular Weight:
541.61
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860616P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860616P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O
InChI
1S/C24H48NO10P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(26)17(25)16-34-36(32,33)35-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31/h14-15,17-24,26-31H,2-13,16,25H2,1H3,(H,32,33)/b15-14+/t17-,18+,19?,20+,21?,22?,23?,24+/m0/s1
InChI key
NFRGTPKVKNBLRN-VBGCAUIASA-N
애플리케이션
Sphingosyl PI (d18:1) has been used in the synthesis of D-erythro-N-palmitoyl-inositol-phosphorylceramide.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860616P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Characterization of membrane properties of inositol phosphorylceramide
Bjorkbom A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1798(3), 453-460 (2010)