주요 문서
860766P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-hexadecanoyl-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H99NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
802.35
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860766P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
애플리케이션
Lipids research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860766P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)