주요 문서
860852P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860852P, powder
동의어(들):
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C62H112D9NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
985.68
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.25
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860852P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860852P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860852P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code