주요 문서
791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
동의어(들):
16:0-d9 Ceramide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H58D9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
546.96
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 791660P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791660P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available