주요 문서
860846P
Avanti
CER8(d9)
N-palmitoyl(d9) 6R-hydroxysphingosine, powder
동의어(들):
13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuterio-N-[(E,2S,3R,6R)-1,3,6-trihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H58D9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
562.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860846P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860846P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/[C@@](O)([H])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-19-21-23-25-27-34(39)35-32(30-36)33(38)29-28-31(37)26-24-22-20-18-14-12-10-8-6-4-2/h28-29,31-33,36-38H,3-27,30H2,1-2H3,(H,35,39)/b29-28+/t31-,32+,33-/m1/s1/i1D3,3D2,5D2,7D2
일반 설명
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides. Ceramides are lipids localized to stratum corneum.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860846P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)