주요 문서
870131P
Avanti
16:0 Azidoethyl SM (d18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-palmitoyl sphingomylin (N’-azidoethyl)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H80N5O6P
CAS Number:
Molecular Weight:
758.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
pkg of 1 x 1mg (870131P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)