주요 문서
870321P
Avanti
C18:1 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Oleoy L-carnitine-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H38D9NO4
Molecular Weight:
434.70
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 mg (870321P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI key
IPOLTUVFXFHAHI-BZADHMHDSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870321P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)