주요 문서
870871P
Avanti
C12:1 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Dodec-2E-enoyl L-carnitine (HCl salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H36ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
377.95
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 x 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Cancer Research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870871P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable