Key Documents
878126C
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
동의어(들):
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H54NO6P
CAS Number:
Molecular Weight:
507.68
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
형태
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (878126C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 878126C
농도
5 mg/mL (878126C-5mg)
지질 유형
bioactive lipids
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
애플리케이션
C18:1 Lyso PAF or 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine may be used to study the substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126C-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
문서 라이브러리 방문
Advances in Clinical Chemistry (2005)