주요 문서
880158P
Avanti
N-TETAMINE-pLys40
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N,N-ditetradecylamine-polylysine(40), TFA salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C350H539F123N81O81
Molecular Weight:
9514.32
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1X25 mg (880158P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
애플리케이션
Targeted drug delivery
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable