생물학적 소스
bovine
Quality Level
분석
≥98.0% (GE)
형태
lyophilized powder
분자량
~66 kDa
포장
glass bottle of
기술
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
pH
4.8-7.5
solubility
H2O: slightly soluble
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤2000 ppm
sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
양이온 미량물
Ca: ≤500 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤100 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤500 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤7000 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤10 ppm
UniProt 수납 번호
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
bovine ... ALB(280717)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.