생물학적 소스
bovine
무균
sterile-filtered
제품 라인
BioXtra
분석
28-32% total protein basis (UV)
형태
liquid
기원
USA origin
농도
in phosphate buffer (DPBS)
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
pH
6.5-7.5
외래 활성
Mycoplasma Test by Barile on Raw material, none detected
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
제조 메모
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.