주요 문서
880330P
Avanti
18:1 PEG3000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880330P, powder
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 2 × 100 mg (880330P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880330P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 880330P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC
애플리케이션
18:1 PEG3000 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-3000] might be used in planar lipid bilayer membranes to estimate the ion channel diameter formed by Bacillus anthracis protective antigen 63 (PA63).
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880330P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880330P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Brian J Nablo et al.
Biophysical journal, 95(3), 1157-1164 (2008-07-23)
Nonelectrolyte polymers of poly(ethylene glycol) (PEG) were used to estimate the diameter of the ion channel formed by the Bacillus anthracis protective antigen 63 (PA(63)). Based on the ability of different molecular weight PEGs to partition into the pore and