분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 4 mL (890899C-100MG)
pkg of 5 × 4 mL (890899C-500MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
25 mg/mL in chloroform
응용 분야
advanced drug delivery
지질 유형
cationic lipids
transfection
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN(C)CC(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3
InChI key
GLGLUQVVDHRLQK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
5 × 5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890899C-500MG)
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객