주요 문서
890899P
Avanti
DODMA
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-dioleyloxy-3-dimethylaminopropane; N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, Avanti Polar Lipids
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H81NO2
Molecular Weight:
620.09
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
synthetic
분석
>99 (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
cationic lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O(CCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CC(OCCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CN(C)C
InChI key
GLGLUQVVDHRLQK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Cationic lipids like DODMA are recognized as non-viral transporters for gene therapy. DODMA is employed in the creation of cationic liposomes or lipid nanoparticles (LNP) that require a neutral or minimal zeta potential. DODMA exhibits high efficacy in encapsulating nucleic acids because it can temporarily lower the pH.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)