주요 문서
900124E
Avanti
5-OxoETE
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5-Oxo-6E,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H30O3
CAS Number:
Molecular Weight:
318.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
ethanol solution
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900124E-100UG))
농도
100 μg/mL in ethanol
지질 유형
neutral glycerides
neutral lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
OC(CCCC(/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900124E-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C