주요 문서
900201X
Avanti
Dolichol (13~21) phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Dolichol phosphate mixture (13~21)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/kg in chloroform/methanol
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900201X-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.4 °F
Flash Point (°C)
43 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)