주요 문서
900602P
Avanti
Photoclick C6 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-((2S,3R,E)-1,3-dihydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-2-yl)hexanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H43N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
433.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 250 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900602P-250UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)