LM1904
Avanti
17:0-20:4 PI(4,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1904, powder
동의어(들):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
About This Item
추천 제품
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1904
포장
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1904-1EA))
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C46H83O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)62-38(36-60-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-61-68(58,59)65-44-41(49)42(50)45(63-66(52,53)54)46(43(44)51)64-67(55,56)57;;;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46
InChI key
OKMXNUJCHZSHOL-TZFFBZLFSA-N
애플리케이션
- as an internal standard in liquid chromatography tandem mass spectroscopy (LC-MS/MS) experiments
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS)
- as a standard to measure phosphatidylinositol (4,5)P2 from fibroblasts and brain samples by MS
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.