N-922
Norfluoxetine-D6 oxalate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
동의어(들):
Labeled Norfluoxetine Oxalate
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol (as free base)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCCC(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])([2H])OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.OC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)/i1D,2D,3D,4D,5D,15D;
InChI key
FDWJCEPFCGIDPF-OYCZTGALSA-N
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.