추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
(Snap-N-Spike®)
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCCC1=C(OC)C=C(SCCC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C13H21NO2S.ClH/c1-4-7-17-13-9-11(15-2)10(5-6-14)8-12(13)16-3;/h8-9H,4-7,14H2,1-3H3;1H
InChI key
AHZKNSBEESCMGM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
A certified solution standard suitable for 2C amine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. 2C-T-7 is a psychedelic phenethylamine related to the 2C family of recreational drugs such as 2C-T-4, 2C-B, 2C-E, and 2C-I. Hallucinogenic effects of the drug often last from 8 to 15 hours after dosing. The designer drug is sold under street names including Blue Mystic and 7th Heaven.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2.0 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.