05-1135
Anti-PDGFR Antibody, clone CH-3
clone CH-3, from mouse
동의어(들):
Platelet Derived Growth Factor Receptor Beta, PDGF-R-beta, PDGFR-beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, Platelet-derived growth factor receptor 1, PDGFR-1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CH-3, monoclonal
종 반응성
human, mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDGFRB(5159)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunohistochemistry(paraffin): Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of PDGF-A With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Rat Brain
Signaling
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
품질
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PDGFR on 10 μg of Jurkat lysates.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Jurkat cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable