06-1115
Anti-Interleukin-18 (IL-18) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), IL-1 gamma, IFN-gamma-inducing factor, iboctadekin, interleukin-18, Interleukin-1 gamma, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IL18(3606)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A 1:600 dilution from a previous lot detected IL-18 in normal human spleen tissue.
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-18 in 10 µg of human tonsil tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Human tonsil tissue lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable