주요 문서
1.02273
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
동의어(들):
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Cerium(IV) ammonium sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
632.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-567-4
NACRES:
NA.21
분석:
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
Grade:
ACS reagent
양식:
solid
Grade
ACS reagent
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% ((NH4)4Ce(SO4)4·2H2O basis, potentiometry)
양식
solid
불순물
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
벌크 밀도
800 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
양이온 미량물
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (potentiometric, (NH4)₄Ce(SO₄)₄· 2 H₂O): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in diluted sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable