주요 문서
1.03806
Supelco
Desiccant sachet 250 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20 cm
동의어(들):
Dessicant bag, Moisture absorber bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123003
NACRES:
NB.51
Quality Level
형태
granular
손실
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
용량
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
저장 온도
no temp limit
분석 메모
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3