주요 문서
22837
Supelco
Desiccant Cartridge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
제조업체/상표
Parker Hannifin Corp. 1647727
애플리케이션
Desiccant cartridge may be incorporated in a reactor flow system to remove the water accumulated during conversion of benzyl alcohol to benzaldehyde.
픽토그램
Health hazardCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Catalysis in flow: the practical and selective aerobic oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Zotova, Natalia, et al.
Green Chemistry, 12, 2157-2163 (2010)