주요 문서
1.03819
Supelco
Iron
for analysis reduced, particle size 10 µm EMSURE®
동의어(들):
Iron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
55.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141721
EC 인덱스 번호:
231-096-4
NACRES:
NA.21
분석:
≥99.5% (cerimetric)
양식:
solid
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.5% (cerimetric)
양식
solid
autoignition temp.
>100 °C
효능
30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.1% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
7-9 ( in H2O)
bp
3000 °C/1013 hPa
mp
1535 °C
density
7.87 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
3000‑4000 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.002%
양이온 미량물
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (cerimetric): ≥ 99.5 %
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
69.8 °F
Flash Point (°C)
21 °C