주요 문서
1.05091
Supelco
Potassium peroxodisulfate
for analysis EMSURE®
동의어(들):
Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
K2O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
270.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-781-8
NACRES:
NA.21
분석:
≥99.0% (iodometric)
양식:
solid
solubility:
50 g/L
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (iodometric)
양식
solid
효능
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
solubility
50 g/L
density
2.48 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1150 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
양이온 미량물
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Flame over circleExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1