제품 라인
EMSURE®
형태
solid
농도
≥44% (complexometric K2S basis)
pH
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200-250 °C
solubility
500 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1000‑1200 kg/m3
음이온 미량물
sulfite (SO32-): ≤1%
thiosulfate (S2O32-): ≤20
양이온 미량물
N: ≤0.01%
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI key
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay (complexometric, as K₂S): ≥ 44 %
Sulfite (SO₃): ≤ 1 %
Thiosulfate (S₂O₃): about 20
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Sulfite (SO₃): ≤ 1 %
Thiosulfate (S₂O₃): about 20
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3