주요 문서
1.05445
Supelco
Zinc iodide starch solution
for analysis
동의어(들):
Zinc diiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
NACRES:
NA.21
Quality Level
양식
liquid
pH
6.2 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Suitability as indicator: conforms
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
프로토콜
Analytical Method: Iodine in table salt
분석 방법: 식탁 소금에 함유된 Iodine
Preparation of a standard solution for Sulfide
모두 보기