주요 문서
1.06130
Supelco
Mixed indicator 5
pH indicator, for ammonia titrations
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
NACRES:
NB.21
제품명
Mixed indicator 5, for ammonia titrations
Quality Level
autoignition temp.
425 °C (ethanol)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
전이 온도
flash point 14 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C