제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.8% (manganometric)
양식
solid
효능
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
손실
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
solubility
37 g/L
density
2.27 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (manganometric): ≥ 99.8 %
pH-value (3 %, water): 7.5 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.05 %
pH-value (3 %, water): 7.5 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.05 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable