주요 문서
1.06528
Supelco
Sodium disulfite
(sodium metabisulfite) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
동의어(들):
Sodium disulfite, Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na2O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-673-0
NACRES:
NA.21
분석:
98.0-100.5% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
양식:
powder
solubility:
650 g/L
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
제품 라인
EMSURE®
분석
98.0-100.5% (iodometric)
양식
powder
효능
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
불순물
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
solubility
650 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1000‑1200 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%passes test
양이온 미량물
As: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (iodometric): 98.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 3.5 - 5.0
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Thiosulfate (S₂O₃):
≤ 0.05 %
: passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable