Key Documents
1.07160
Supelco
Paraffin
viscous Reag. Ph Eur
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12181503
EC 인덱스 번호:
232-455-8
NACRES:
NB.51
Agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
형태
liquid
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
기술
cell culture | mammalian: suitable
역학 점도
100-230 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
>22.5 cSt(40 °C)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
전이 온도
flash point 200 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Viscosity): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Relative Density (d 20/20): 0.827 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test
Solid Paraffines: passes test
Readily carbonisable substance: passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
455.0 °F
Flash Point (°C)
235 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3