주요 문서
1.07826
Supelco
Tin
foil about 0.04 mm thick
동의어(들):
Tin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
118.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141745
EC 인덱스 번호:
231-141-8
NACRES:
NA.21
양식:
solid
Quality Level
양식
solid
bp
2260 °C/1013 hPa
mp
232 °C
density
7.3 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Identity (Sn): positive
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable