제품 라인
EMSURE®
분석
≥97.0% (gravimetric)
양식
solid
효능
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
1.91 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
800 kg/m3
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.015%
양이온 미량물
Fe: ≤0.001%
Ti: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Zr]=O.Cl.Cl.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;
InChI key
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (gravimetrically): ≥ 97.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ti (Titanium): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ti (Titanium): ≤ 0.005 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable