Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Quality Level
vapor pressure
0.053 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.5% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
불순물
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.431-1.433
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
전이 온도
flash point 111 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
양이온 미량물
Fe: ≤0.00005%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in diode laser-based detection of single molecules in solutions.
- and reducing agent in the synthesis of gold nanoparticle.
분석 메모
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/20 °C): 1.113 - 1.115
Density (d 25 °C/25 °C): 1.10 - 1.12
Refractive index (n 20/D): 1.431 - 1.433
Melting point: -14 - -10 °C
Boiling point: 196.5 - 198.5 °C
Chloride (Cl): ≤ 0.00002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00005 %
Formaldehyde: ≤ 0.005 %
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Readily carbonizable substances: conforms
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.1 %
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
239.0 °F - open cup
Flash Point (°C)
115 °C - open cup
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.