주요 문서
1.00949
Supelco
Ethylene glycol
EMPLURA®
동의어(들):
Ethylene glycol, Glycol, 1,2-Ethanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
62.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
203-473-3
NACRES:
NA.05
vapor pressure
0.053 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
불순물
≤0.0002% Chloride (Cl)
≤0.0002% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
전이 온도
flash point 111 °C
solubility
1000 g/L
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
분석 메모
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Chloride (Cl): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.3 %
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
239.0 °F - open cup
Flash Point (°C)
115 °C - open cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.