주요 문서
1.17057
Supelco
Spectromelt® A50
lithium metaborate 50 %, lithium tetraborate 50 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
구성
lithium metaborate, 50%
lithium tetraborate, 50%
Quality Level
저장 온도
2-30°C
일반 설명
50% lithium tetraborate / 50% lithium metaborate
법적 정보
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable