주요 문서
1.13990
Supelco
Spectromelt® C 10
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
NACRES:
NA.21
Grade
for X-ray fluorescence analysis
Quality Level
형태
solid
기술
XRF: suitable
solubility
water: partially soluble
양이온 미량물
Al: ≤0,001%
Ba: ≤ 0,001%
Ca: ≤ 0,001%
Co: ≤ 0,001%
Cr: ≤ 0,001%
Cu: ≤ 0,001%
Fe: ≤ 0,001%
K: ≤ 0,001%
Mn: ≤ 0,001%
Mo: ≤ 0,001%
Ni: ≤ 0,001%
Pb: ≤ 0,001%
Si: ≤ 0,001%
Sr: ≤ 0,001%
Ti: ≤ 0,001%
V: ≤ 0,001%
저장 온도
no temp limit
일반 설명
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
분석 메모
IR-spectrum: passes test
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Barium): ≤ 0,001
Ca (Calcium): ≤ 0,001
Co (Cobalt): ≤ 0,001
Cr (Chromium): ≤ 0,001
Cu (Copper): ≤ 0,001
Fe (Iron): ≤ 0,001
K (Potassium): ≤ 0,001
Mn (Manganese): ≤ 0,001
Mo (Molybdenum): ≤ 0,001
Ni (Nickel): ≤ 0,001
Pb (Lead): ≤ 0,001
Si (Silicon): ≤ 0,001
Sr (Strontium): ≤ 0,001
Ti (Titanium): ≤ 0,001
V (Vanadium): ≤ 0,001
법적 정보
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
원자 분광법은 시료의 원소 구성을 식별하고 정량화하기 위해 전자가 흡수하거나 방출하는 에너지를 사용합니다. AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS, XRF와 같은 다양한 분석 기법이 있습니다.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.