주요 문서
1.20574
Millipore
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18e, 20 µm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
material
spherical silica gel
Quality Level
제품 라인
PharmPrep®
파라미터
≤40 bar max. pressure
기질 활성군
Spherical Silica Gel
공극 크기
10 nm mean pore size
응용 분야
plasma purification
분리 기술
reversed phase
일반 설명
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
특징 및 장점
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18E, 10 µm provides users with:
•Convenient ready-to-use column
•Easy mounting and assembly
법적 정보
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany