Merck
모든 사진(8)
주요 문서
173017
Supelco
Prove 300 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
SE.11
제품명
Prove 300, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
제품 라인
Spectroquant®
Quality Level
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
호환성
for use with Spectroquant® Prove 300
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
일반 설명
Spectroquant® Prove 300: a robust UV/VIS spectrophotometer for sensitive measurements, such as the analysis of drinking water and beverages.
UV/VIS spectrophotometer 4 nm spectral bandwidth Spectroquant®
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
문서
Learn about the UV-spectrometric determination of the K270 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 270 nm to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
생명과학 분야의 선두주자로서 머크는 많은 분석물질을 측정하기 위한 검사 키트를 생산해 오고 있습니다. Water Online은 화학적산소요구량 측정의 발전에 대해 당사와 담화를 나누었습니다.
모두 보기
프로토콜
Spectroquant® Prove용 Gardner 색 측정에 대한 광도측정법의 적용.
Phthalein 유도체를 이용하여 광도측정법으로 측정
관련 콘텐츠
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.