181003
L-Arginine, Hydrochloride
동의어(들):
L-Arginine monohydrochloride, Arg, HCl, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
추천 제품
설명
Merck USA index - 14, 780
Quality Level
분석
≥99% (perchloric acid titration)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
불순물
≤100 CFU/g Total micoorganisms
≤6.0 EU/g Endotoxin
색상
white
solubility
water: 40 mg/mL
양이온 미량물
Fe: ≤10 ppm
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
경고
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable