11039
L-Arginine monohydrochloride
≥99.5% (AT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
동의어(들):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
추천 제품
제품명
L-Arginine monohydrochloride, BioUltra, ≥99.5% (AT)
제품 라인
BioUltra
Quality Level
분석
≥99.5% (AT)
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D +22.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
기술
ligand binding assay: suitable
불순물
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
무기 잔류물
≤0.05%
손실
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
색상
colorless or white
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
220-230 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
non-adrenergic, non-cholinergic relaxation of the mouse
anococcygeus muscle