354400
Glutaraldehyde Solution
25% Aqueous
동의어(들):
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
추천 제품
제품명
Glutaraldehyde, 25% Aqueous Solution,
설명
Merck USA index - 14, 4472
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
기술
electron microscopy: suitable
색상
clear light yellow
solubility
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
경고
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable