설명
RTECS - GM8925000
Merck USA index - 14, 4787
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white to off-white
solubility
ethanol: 15 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties
경고
제조 메모
재구성
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
표적 기관
Adrenal gland,Bone marrow
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable