1316004
USP
Hydrocortisone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
hydrocortisone
제조업체/상표
USP
mp
211-214 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
유전자 정보
human ... NR3C1(2908)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used to prepare standard stock, standard, and system suitability solution for assay, identification, and performance test by liquid chromatography in accordance with the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP) :
- Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection
- Hydrocortisone Tablets
- Hydrocortisone Gel
- Hydrocortisone Lotion
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객