C2755
Cortisone
≥95%
동의어(들):
17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17α-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione, Kendall’s Compound E, Reichstein’s Substance Fa
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥95%
양식
powder
기술
inhibition assay: suitable
mp
223-228 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
유전자 정보
human ... SERPINA6(866)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
- to validate a 1β-HSD1 (11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1) inhibitor
- to study the sensitivity of erythropoietic and granulopoietic progenitor cells to cortisone
- in the determination of rates of cortisol oxidation by 11βHSD
생화학적/생리학적 작용
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable