product name
Prednisolone, ≥99%
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥99%
형태
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
주관자
Johnson & Johnson
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
유전자 정보
human ... AR(367) , ESR1(2099) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2