420097
JAK Inhibitor I
InSolution, ≥98%
동의어(들):
InSolution JAK Inhibitor I, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9-fluoro-3,6-dihydro-7H-benz[h]-imidaz[4,5-f]isoquinolin-7-one, P6, Pyridone 6, DBI, JAK1 Inhibitor I, JAK2 Inhibitor I, JAK3 Inhibitor X
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cc2c(c3[nH]c(nc3c4c2c(ncc4)O)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C18H16FN3O/c1-18(2,3)17-21-14-10-5-4-9(19)8-12(10)13-11(15(14)22-17)6-7-20-16(13)23/h4-8H,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
InChI key
VNDWQCSOSCCWIP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
murine JAK1
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)